1-Propansulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 1-Propansulfonsäurechlorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

303771-100ML
SIAL303771-100MLEA 170 EUR
SIAL303771-100ML
1-Propansulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
1-Propansulfonylchlorid
Formel: C₃H₇ClO₂S
Molecular Weight: 142,61 g/mol
Siedepunkt: 192 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –46 °C
Dichte: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 86 °C
MDL: MFCD00007462
CAS-Nummer: 10147-36-1
EINECS: 233-414-7
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR