3-Butylpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
303933-10G
SIAL303933-10GEA
418
EUR
SIAL303933-10G
3-Butylpyridin, Sigma-Aldrich®
3-Butylpyridine
Formel:
C₉H₁₃N Molecular Weight: 135,21 g/mol |
MDL:
MFCD00010709 CAS-Nummer: 539-32-2 EINECS: 208-715-1 |