2,5-Dibrom-1-fluorbenzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 1,4-Dibromo-2-fluorobenzene

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

304093-25G
SIAL304093-25GEA 144 EUR
SIAL304093-25G
2,5-Dibrom-1-fluorbenzol, Sigma-Aldrich®
2,5-Dibrom-1-fluorbenzol
Formel: C₆H₃Br₂F
Molecular Weight: 253,9 g/mol
Siedepunkt: 216 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 35 °C
MDL: MFCD00010603
CAS-Nummer: 1435-52-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR