cis-2-Penten-1-ol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: (Z)-2-Penten-1-ol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

304182-5G
SIAL304182-5GEA 48.1 EUR
SIAL304182-5G
cis-2-Penten-1-ol, Sigma-Aldrich®
cis-2-Penten-1-ol
Formel: C₅H₁₀O
Siedepunkt: 135…137 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,8566 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00063208
CAS-Nummer: 1576-95-0
EINECS: 216-415-7
UN: 1987
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR