5-Amino-3-methylisoxazol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 3-Methylisoxazol-5-ylamine, 3-Methylisoxazol-5-amine

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

304271-1G
SIAL304271-1GEA 26 EUR
SIAL304271-1G
5-Amino-3-methylisoxazol, Sigma-Aldrich®
5-Amino-3-methylisoxazole
Formel: C₄H₆N₂O
Molecular Weight: 98,1 g/mol
Siedepunkt: 194 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 84 °C
MDL: MFCD00003151
CAS-Nummer: 14678-02-5
EINECS: 238-719-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR