2,3,4-Trifluoranilin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

304352-5G
SIAL304352-5GEA 24.5 EUR
SIAL304352-5G
2,3,4-Trifluoranilin, Sigma-Aldrich®
2,3,4-Trifluoranilin
Formel: C₆H₄F₃N
Molecular Weight: 147,1 g/mol
Siedepunkt: 174 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 14…15 °C
Dichte: 1,39 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011737
CAS-Nummer: 3862-73-5
EINECS: 407-170-9
UN: 3082
ADR: 9,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR