Methyl-2-amino-5-chlorbenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Methyl 2-amino-5-chlorobenzoate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
305103-1G
SIAL305103-1GEA
45.8
EUR
SIAL305103-1G
Methyl-2-amino-5-chlorbenzoat, Sigma-Aldrich®
Methyl-2-amino-5-chlorbenzoat
Formel:
C₈H₈ClNO₂ Molecular Weight: 185,61 g/mol |
MDL:
MFCD00007837 CAS-Nummer: 5202-89-1 EINECS: 225-992-4 |