Methylcyclohexan-[D14], Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

306053-5G
SIAL306053-5GEA 306 EUR
SIAL306053-5G
Methylcyclohexan-[D14], Sigma-Aldrich®
Methylcyclohexan-[D14]
Formel: C₇D₁₄
Siedepunkt: 101 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –126 °C
Dichte: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001498
CAS-Nummer: 10120-28-2
EINECS: 233-325-3
UN: 2296
ADR: 3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR