2-Brom-5-chlorbenzotrifluorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-Brom-4-chlor-2-(trifluormethyl)benzol, 2-Brom-5-chlorbenzotrifluorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
306088-5G
SIAL306088-5GEA
52
EUR
SIAL306088-5G
2-Brom-5-chlorbenzotrifluorid, Sigma-Aldrich®
2-Brom-5-chlorbenzotrifluorid
Formel:
C₇H₃BrClF₃ Molecular Weight: 259,45 g/mol |
MDL:
MFCD00010308 CAS-Nummer: 344-65-0 |