trans-2-Decenal, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(E)-2-Decenal
30658-10ML
SIAL30658-10MLEA
61.2
EUR
SIAL30658-10ML
trans-2-Decenal, Sigma-Aldrich®
trans-2-Decenal
Formel:
C₁₀H₁₈O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014679 CAS-Nummer: 3913-81-3 EINECS: 223-474-2 UN: 3082 ADR: 9,III |