4-Chlor-3-fluorphenol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

306622-5G
SIAL306622-5GEA 34.5 EUR
SIAL306622-5G
4-Chlor-3-fluorphenol, Sigma-Aldrich®
4-Chlor-3-fluorphenol
Formel: C₆H₄ClFO
Molecular Weight: 146,55 g/mol
Siedepunkt: 163 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 49…53 °C
MDL: MFCD00042583
CAS-Nummer: 348-60-7
UN: 3261
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR