3,4-Hexandion, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

306932-25G
SIAL306932-25GEA 54.7 EUR
SIAL306932-25G
3,4-Hexandion, Sigma-Aldrich®
3,4-Hexandion
Formel: C₆H₁₀O₂
Molecular Weight: 114,14 g/mol
Siedepunkt: 129 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 0,9489 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010237
CAS-Nummer: 4437-51-8
EINECS: 224-651-7
UN: 1224
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR