Isoamylacetat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

306967-100ML 306967-1L
SIAL306967-100MLEA 107 EUR
SIAL306967-100ML SIAL306967-1L
Isoamylacetat, Sigma-Aldrich®
Isoamylacetat
Formel: C₇H₁₄O₂
Siedepunkt: 142 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –78 °C
Dichte: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 25 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008946
CAS-Nummer: 123-92-2
EINECS: 204-662-3
UN: 1104
ADR: 3,III
Merck Index: 12,05125

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR