(R)-(-)-2-Amino-1-butanol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: L(-)-2-Amino-1-butanol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

307084-5G
SIAL307084-5GEA 24.5 EUR
SIAL307084-5G
(R)-(-)-2-Amino-1-butanol, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-2-Amino-1-butanol
Formel: C₄H₁₁NO
Molecular Weight: 89.14 g/mol
Siedepunkt: 172
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 0.936 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 82
MDL: MFCD00064419
CAS-Nummer: 5856-63-3
EINECS: 227-476-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR