2-Benzofurancarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Benzo[b]furan-2-carboxylic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
307270-5G
SIAL307270-5GEA
66.3
EUR
SIAL307270-5G
2-Benzofurancarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Benzofuran-2-carboxylic acid
Formel:
C₉H₆O₃ Molecular Weight: 162.15 g/mol |
MDL:
MFCD00005848 CAS-Nummer: 496-41-3 EINECS: 207-818-9 |