Isobutylpropionat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Propionic acid Isobutyl ester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

307580-100ML
SIAL307580-100MLEA 32.4 EUR
SIAL307580-100ML
Isobutylpropionat, Sigma-Aldrich®
Isobutylpropionat
Formel: C₇H₁₄O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009307
CAS-Nummer: 540-42-1
EINECS: 208-746-0
UN: 1914
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR