Eisen(III)sulfat Hydrat

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Dieisentrissulfat Hydrat

307718-100G
SIAL307718-100GEA 63.2 EUR
SIAL307718-100G
Eisen(III)sulfat Hydrat
Eisen(III)sulfat Hydrat
Formel: Fe₂(SO₄)₃·xH₂O
Molecular Weight: 399.88 g/mol (anhy)
Dichte: 3,1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149714
CAS-Nummer: 15244-10-7
EINECS: 233-072-9
Merck Index: 13,04065

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay 97%


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR