Kaliumdisulfat ≥99%, ReagentPlus®, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: di-Kaliumdisulfat, Kaliumpyrosulfat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

307750-25G 307750-500G
SIAL307750-25GEA 50.1 EUR
SIAL307750-25G SIAL307750-500G
Kaliumdisulfat ≥99%, ReagentPlus®, Sigma-Aldrich®
Kaliumdisulfat
Formel: K₂O₇S₂
Schmelzpunkt: ∼325 °C
Dichte: 2,51 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011385
CAS-Nummer: 7790-62-7
EINECS: 232-216-8
UN: 2923
ADR: 8 (6.1),I
Merck Index: 13,07749

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR