Ethyl-10-undecenoat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Undec-10-ensäureethylester, Ethylundec-10-enoat, 10-Undecensäureethylester, Undecylensäureethylester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

307785-100ML
SIAL307785-100MLEA 58.3 EUR
SIAL307785-100ML
Ethyl-10-undecenoat, Sigma-Aldrich®
Ethyl-10-undecenoat
Formel: C₁₃H₂₄O₂
Molecular Weight: 212,33 g/mol
Siedepunkt: 258 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,879 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00009220
CAS-Nummer: 692-86-4
EINECS: 211-734-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR