Scandium(III)chlorid Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
307858-1G
SIAL307858-1GEA
176
EUR
SIAL307858-1G
Scandium(III)chlorid Hydrat, Sigma-Aldrich®
Scandium(III)chlorid Hydrat
Formel:
Cl₃Sc·H₂O Molecular Weight: 169,33 g/mol |
CAS-Nummer:
25813-71-2 EINECS: 233-799-1 |