Boron trifluoride dibutyl etherate, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

307912-100ML
SIAL307912-100MLEA 147 EUR
SIAL307912-100ML
Boron trifluoride dibutyl etherate, Sigma-Aldrich®
Boron trifluoride dibutyl etherate
Formel: BF₃·C₈H₁₈O
Siedepunkt: 126 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –14 °C
Dichte: 0,959 g/mL (25 °C) (Lit.)
Flammpunkt: 62 - 63 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013195
CAS-Nummer: 593-04-4
EINECS: 209-783-5
UN: 3264
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR