2,6-Dimethyl-5-heptenal, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,6-Dimethylhept-5-enal
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
307963-25G
SIAL307963-25GEA
45.6
EUR
SIAL307963-25G
2,6-Dimethyl-5-heptenal, Sigma-Aldrich®
2,6-Dimethyl-5-heptenal
Formel:
C₉H₁₆O Molecular Weight: 140,23 g/mol |
MDL:
MFCD00006981 CAS-Nummer: 106-72-9 EINECS: 203-427-2 UN: 1989 ADR: 3,III |