N,N'-Dimethyl-1,3-propandiamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
N1,N3-Dimethylpropane-1,3-diamine, N,N′-Dimethyl-1,3-propanediamine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
308110-5G
SIAL308110-5GEA
109
EUR
SIAL308110-5G
N,N'-Dimethyl-1,3-propandiamin, Sigma-Aldrich®
N,N'-Dimethyl-1,3-propandiamin
Formel:
C₅H₁₄N₂ Molecular Weight: 102,18 g/mol |
MDL:
MFCD00008292 CAS-Nummer: 111-33-1 EINECS: 203-859-1 |