N-Propylethylendiamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
N-Propyl-1,2-diaminoethan, 1-Amino-2-(propylamino)ethan
308145-5G
SIAL308145-5GEA
43.8
EUR
SIAL308145-5G
N-Propylethylendiamin, Sigma-Aldrich®
N-Propylethylendiamin
Formel:
C₅H₁₄N₂ Molecular Weight: 102,18 g/mol Siedepunkt: 147…150 °C (1013 hPa) Dichte: 0,829 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00008172 CAS-Nummer: 111-39-7 EINECS: 203-864-9 |