1,3-Phenylendiisocyanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
308234-5G
SIAL308234-5GEA
112
EUR
SIAL308234-5G
1,3-Phenylendiisocyanat, Sigma-Aldrich®
1,3-Phenylendiisocyanat
Formel:
C₈H₄N₂O₂ |
MDL:
MFCD00002018 CAS-Nummer: 123-61-5 EINECS: 204-637-7 UN: 2811 ADR: 6.1 II |