Indium(III)bromid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Indium tribromide

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

308285-10G
SIAL308285-10GEA 231 EUR
SIAL308285-10G
Indium(III)bromid, Sigma-Aldrich®
Indium(III)bromid
Formel: Br₃In
Molecular Weight: 354.53 g/mol
Siedepunkt: 656
Schmelzpunkt: 436
Dichte: 4.77 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00011057
CAS-Nummer: 13465-09-3
EINECS: 236-692-8
UN: 3260
ADR: 8 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR