Indium(III)sulfid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Diindiumtrisulfid, Indiumtrisulfid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

308293-10G
SIAL308293-10GEA 398 EUR
SIAL308293-10G
Indium(III)sulfid, Sigma-Aldrich®
Indium(III)sulfid
Formel: In₂S₃
Molecular Weight: 325,84 g/mol
Schmelzpunkt: 1080 °C
Dichte: 4,89 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00011061
CAS-Nummer: 12030-24-9
EINECS: 234-742-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR