Lithiumhexafluoroarsenat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

308315-10G
SIAL308315-10GEA 109 EUR
SIAL308315-10G
Lithiumhexafluoroarsenat, Sigma-Aldrich®
Lithiumhexafluoroarsenat
Formel: AsF₆Li
Molecular Weight: 195,85 g/mol
Schmelzpunkt: 349 °C
MDL: MFCD00011076
CAS-Nummer: 29935-35-1
EINECS: 249-963-0
UN: 1557
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR