5,6-Benzo-4,7,13,16,21,24-hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacos-5-en ([2.2.2]Benzocryptand, Kryptofix® 222B) 50% in Toluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
308579-100MG
SIAL308579-100MGEA
80.2
EUR
SIAL308579-100MG
5,6-Benzo-4,7,13,16,21,24-hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacos-5-en ([2.2.2]Benzocryptand, Kryptofix® 222B) 50% in Toluol, Sigma-Aldrich®
5,6-Benzo-4,7,13,16,21,24-hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacos-5-en ([2.2.2]Benzocryptand, Kryptofix® 222B)
Formel:
C₂₂H₃₆N₂O₆ |
CAS-Nummer:
31250-18-7 EINECS: 250-532-4 |