tert-Butyltrichlorsilan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

308617-100G
SIAL308617-100GEA 0 EUR
SIAL308617-100G
tert-Butyltrichlorsilan, Sigma-Aldrich®
tert-Butyltrichlorsilan
Formel: C₄H₉Cl₃Si
MDL: MFCD00000480
CAS-Nummer: 18171-74-9
EINECS: 242-059-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR