1-Butyl-3-methylimidazoliummethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-n-Butyl-3-methylimidazolium methanesulphonate
30881-100G-F
SIAL30881-100G-FEA
273
EUR
SIAL30881-100G-F
1-Butyl-3-methylimidazoliummethansulfonat, Sigma-Aldrich®
1-Butyl-3-methylimidazolium methanesulphonate
Formel:
C₉H₁₈N₂O₃S Molecular Weight: 234,32 g/mol |
MDL:
MFCD06798173 CAS-Nummer: 342789-81-5 UN: 3261 ADR: 8,III |