Natriumdesoxycholat Monohydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 3α,12α-Dihydroxycholansäure Natriumsalz Monohydrat, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholan-24-säure Natriumsalz Monohydrat, Natrium-3alpha,12alpha-dihydroxy-5beta-cholanoat Monohydrat, Desoxycholsäure Natriumsalz Monohydrat, Natrium-3α,12α-dihydroxy-5β-cholanoat Monohydrat, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholansäure Natriumsalz Monohydrat, 3α,12α-Dihydroxycholan-24-säure Natriumsalz Monohydrat

30968-25G
SIAL30968-25GEA 814 EUR
SIAL30968-25G
Natriumdesoxycholat Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Natriumdesoxycholat Monohydrat
Formel: C₂₄H₃₉NaO₄·1H₂O
Molecular Weight: 432,58 g/mol
MDL: MFCD00150750
CAS-Nummer: 145224-92-6
EINECS: 206-132-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR