Diethylether ≥99,9% inhibitorfrei für die HPLC, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

309966-1L
SIAL309966-1LEA 0 EUR
SIAL309966-1L
Diethylether ≥99,9% inhibitorfrei für die HPLC, Sigma-Aldrich®
Diethylether
Formel: (CH₃CH₂)₂O
Siedepunkt: 35 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,706 g/ml (25 °C) (Lit.)
Flammpunkt: –40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011646
CAS-Nummer: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN: 1155
ADR: 3,I
REACH: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=3dd6c545e58e36e1004e828026523fb0e3bcbbcd&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance (colour) Colourless
Appearance (form) Liquid
Purity (GC area %) ≥99.90%
Water (coulometr.) ≤0.03%
Residue (evaporation) ≤0.0003%
Infrared spectrum Conforms to structure
UV-absorbance 218 nm ≤1.00
Peroxides ≤1 ppm
Expiration date period One year


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR