(R)-(-)-Ethylmandelat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
D(-)-Mandelsäureethylester, (R)-(-)-2-Hydroxy-2-phenylethansäureethylester, (R)-(-)-Mandelsäureethylester, (R)-(-)-2-Hydroxy-2-phenylessigsäureethylester, D(-)-Ethylglykolat, D(-)-2-Hydroxy-2-phenylessigsäureethylester, (R)-(-)-Ethylglykolat, Ethyl-(R)-(-)-glykolat, D(-)-Ethylmandelat, D-2-Hydroxy-2-phenylethansäureethylester, Ethyl-D(-)-glykolat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
309982-5G
SIAL309982-5GEA
81.2
EUR
SIAL309982-5G
(R)-(-)-Ethylmandelat, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-Ethylmandelat
Formel:
C₁₀H₁₂O₃ Molecular Weight: 180,2 g/mol |
MDL:
MFCD00064248 CAS-Nummer: 10606-72-1 |