Phosphor(III)chlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Phosphortrichlorid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

310115-25G
SIAL310115-25GEA 86.9 EUR
SIAL310115-25G
Phosphor(III)chlorid, Sigma-Aldrich®
Phosphor(III)chlorid
Formel: Cl₃P
Molecular Weight: 137,33 g/mol
Siedepunkt: 76 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –112 °C
Dichte: 1,57 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011438
CAS-Nummer: 7719-12-2
EINECS: 231-749-3
UN: 1809
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,07515

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR