4-Sulfobenzoesäure Monokaliumsalz, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Sulphobenzoic acid potassium salt
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
310638-50G
SIAL310638-50GEA 67 EUR
SIAL310638-50G
4-Sulfobenzoesäure Monokaliumsalz, Sigma-Aldrich®
4-Sulfobenzoesäure Monokaliumsalz
Formel: C₇H₅KO₅S
Molecular Weight: 240,28 g/mol
MDL: MFCD00007509
CAS-Nummer: 5399-63-3
EINECS: 226-435-8