3,4-Diethoxy-3-cyclobuten-1,2-dion, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

310778-5G
SIAL310778-5GEA 134 EUR
SIAL310778-5G
3,4-Diethoxy-3-cyclobuten-1,2-dion, Sigma-Aldrich®
3,4-Diethoxy-3-cyclobuten-1,2-dion
Formel: C₈H₁₀O₄
Siedepunkt: 88…92 °C (0,4 mmHg)
Dichte: 1,15 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001333
CAS-Nummer: 5231-87-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR