Diethylammoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
310905-100G
SIAL310905-100GEA
63
EUR
SIAL310905-100G
Diethylammoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Diethylammoniumbromid
Formel:
C₄H₁₂BrN Molecular Weight: 154,05 g/mol |
MDL:
MFCD00012498 CAS-Nummer: 6274-12-0 EINECS: 228-466-2 |