1-Phenyl-1-decanon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Decyl-phenylketon
311286-2G
SIAL311286-2GEA
69.9
EUR
SIAL311286-2G
1-Phenyl-1-decanon, Sigma-Aldrich®
1-Phenyl-1-decanon
Formel:
C₆H₅C(O)(CH₂)₈CH₃ Molecular Weight: 232,37 g/mol Siedepunkt: 120…128 °C (0,5 mmHg) Schmelzpunkt: 35 °C |
MDL:
MFCD00009582 CAS-Nummer: 6048-82-4 EINECS: 227-946-9 |