Natriumperiodat ≥99,8% ACS, Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

311448-100G 311448-500G 311448-5G 311448-100G 311448-500G
311448-100GEA 111.98 EUR
311448-100G 311448-500G 311448-5G SIAL311448-100G SIAL311448-500G
Natriumperiodat ≥99,8% ACS, Fluka™
Natriumperiodat
Formel: NaIO₄
Siedepunkt: 300 °C (1013 hPa)
Dichte: 3,86 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003534
CAS-Nummer: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
UN: 3085
ADR: 5.1,I
Merck Index: 13,08714

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (excluding dried substances) 99.8 - 100.3 %
Manganese (Mn) Max. 3.0 ppm
Other halogens (as Cl) Max. 0.02 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR