4-Isopropyl-m-kresol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Isopropyl-3-methylphenol, 4-Isopropyl-3-hydroxytoluol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
316431-100G
SIAL316431-100GEA
124
EUR
SIAL316431-100G
4-Isopropyl-m-kresol, Sigma-Aldrich®
4-Isopropyl-m-kresol
Formel:
C₁₀H₁₄O Molecular Weight: 150,22 g/mol |
MDL:
MFCD00010704 CAS-Nummer: 3228-02-2 EINECS: 221-761-7 |