Niob(V)fluorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

316997-5G
SIAL316997-5GEA 158 EUR
SIAL316997-5G
Niob(V)fluorid, Sigma-Aldrich®
Niob(V)fluorid
Formel: F₅Nb
Siedepunkt: 523 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 303 °C
Dichte: 2,19 g/cm³ (17 °C)
MDL: MFCD00011129
CAS-Nummer: 7783-68-8
EINECS: 232-020-2
UN: 2923
ADR: 8,II
Merck Index: 12,06650

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR