4-Chlor-2-fluoranilin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

317160-25G
SIAL317160-25GEA 67.7 EUR
SIAL317160-25G
4-Chlor-2-fluoranilin, Sigma-Aldrich®
4-Chlor-2-fluoranilin
Formel: C₆H₅ClFN
Siedepunkt: 104 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,299 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00010625
CAS-Nummer: 57946-56-2
EINECS: 261-034-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR