(R)-(+)-1-Phenyl-1-butanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (R)-1-Phenylbutan-1-ol
317314-1G
SIAL317314-1GEA 142 EUR
SIAL317314-1G
(R)-(+)-1-Phenyl-1-butanol, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-1-Phenyl-1-butanol
Formel: C₁₀H₁₄O
Molecular Weight: 150,22 g/mol
Siedepunkt: 232 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 31…42,5 °C
Dichte: 0,978 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004575
CAS-Nummer: 22144-60-1