Monomethylphthalat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-(Methoxycarbonyl)benzoic acid, Methyl hydrogen phthalate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
317640-25G
SIAL317640-25GEA
135
EUR
SIAL317640-25G
Monomethylphthalat, Sigma-Aldrich®
Monomethylphthalat
Formel:
C₉H₈O₄ Molecular Weight: 180,16 g/mol |
MDL:
MFCD00002466 CAS-Nummer: 4376-18-5 EINECS: 224-476-6 |