Allylphenylsulfon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(Allylsulfonyl)benzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
317713-25G
SIAL317713-25GEA
125
EUR
SIAL317713-25G
Allylphenylsulfon, Sigma-Aldrich®
Allylphenylsulfon
Formel:
C₉H₁₀O₂S Molecular Weight: 182,24 g/mol |
MDL:
MFCD00014739 CAS-Nummer: 16212-05-8 EINECS: 240-338-8 |