Natriummethylsulfat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

318183-100G 318183-25G
SIAL318183-100GEA 459 EUR
SIAL318183-100G SIAL318183-25G
Natriummethylsulfat, Sigma-Aldrich®
Natriummethylsulfat
Formel: CH₃NaO₄S
Schmelzpunkt: 193 °C
MDL: MFCD00013457
CAS-Nummer: 512-42-5
EINECS: 208-142-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR