Natriumphenoxid Trihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Sodium phenolate trihydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
318191-100G 318191-5G
SIAL318191-100GEA 59.7 EUR
SIAL318191-100G SIAL318191-5G
Natriumphenoxid Trihydrat, Sigma-Aldrich®
Natriumphenoxid Trihydrat
Formel: C₆H₅NaO·3H₂O
MDL: MFCD00149636
CAS-Nummer: 156150-40-2
EINECS: 205-347-3