Ferroin (1,10-Phenanthrolin-Eisen(II)sulfat-Komplex) 0,1% in wässriger Lösung Indikator
Lieferant: Merck
Synonyme: Tris(1,10-phenanthrolin-N1,N10)eisensulfat
318922-100ML
SIAL318922-100MLEA 60.8 EUR
SIAL318922-100ML
Ferroin (1,10-Phenanthrolin-Eisen(II)sulfat-Komplex) 0,1% in wässriger Lösung Indikator
Ferroin (1,10-Phenanthrolin-Eisen(II)sulfat-Komplex)
Formel: C₃₆H₂₄FeN₆SO₄
Molecular Weight: 692,54 g/mol
MDL: MFCD00036428
CAS-Nummer: 14634-91-4
EINECS: 238-676-6