Cyclopentanthiol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Mercaptocyclopentan, Cyclopentylmercaptan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
319708-5G
SIAL319708-5GEA
41.2
EUR
SIAL319708-5G
Cyclopentanthiol, Sigma-Aldrich®
Cyclopentanthiol
Formel:
C₅H₁₀S Molecular Weight: 102.2 g/mol Siedepunkt: 131…132 °C (1013 hPa) Dichte: 0.957 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00001369 CAS-Nummer: 1679-07-8 EINECS: 216-841-3 UN: 3336 ADR: 3 III |